PHR3857
(S)-β-Amino-3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indole-5-propanol
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
(S)-2-Amino-3-{3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl}propan-1-ol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1727031
Famiglia di API
zolmitriptan
Confezionamento
pkg of 50MG
applicazioni
pharmaceutical
InChI
1S/C15H23N3O/c1-18(2)6-5-12-9-17-15-4-3-11(8-14(12)15)7-13(16)10-19/h3-4,8-9,13,17,19H,5-7,10,16H2,1-2H3/t13-/m0/s1
XYSYRJCYRKMOFP-ZDUSSCGKSA-N
Risultati analitici
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)