PHR3527
D-(+)-Arabitol
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinonimo/i:
D-(+)-Arabitol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Famiglia di API
arabitol
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 500 mg
Dolcezza
0.7 × sucrose
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC[C@@H](O)C(O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C5H12O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3-10H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
HEBKCHPVOIAQTA-QWWZWVQMSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti