PHR3363
Terbinafine Related Compound C
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
(2E)-N,6,6-Trimethyl-N-(naphthalen-2-ylmethyl)hept-2-en-4-yn-1-amine hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1353215
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C21H25N.ClH/c1-21(2,3)14-8-5-9-15-22(4)17-18-12-13-19-10-6-7-11-20(19)16-18;/h5-7,9-13,16H,15,17H2,1-4H3;1H/b9-5+;
DOUQARFOFOKGST-SZKNIZGXSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)