PHR3357
Lamivudine Impurity J
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidine-2,4-dione
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
S1[C@@H](O[C@@H](C1)N2C=CC(=O)NC2=O)CO
InChI
1S/C8H10N2O4S/c11-3-7-14-6(4-15-7)10-2-1-5(12)9-8(10)13/h1-2,6-7,11H,3-4H2,(H,9,12,13)/t6-,7+/m0/s1
BNVOMPQTQUUYHU-NKWVEPMBSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)