PHR3276
Chloroacetonitrile
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
3 (vs air)
Tensione di vapore
1.78 psi ( 20 °C)
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of (3X1.2ML)
Indice di rifrazione
n20/D 1.422 (lit.)
P. eboll.
124-126 °C (lit.)
Densità
1.193 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
ClCC#N
InChI
1S/C2H2ClN/c3-1-2-4/h1H2
RENMDAKOXSCIGH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
129.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
54 °C
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)