PHR3149
Triclocarban Related Compound C
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinonimo/i:
1,3-Bis(3,4-dichlorophenyl)urea, 3,3′,4,4′-Tetrachlorocarbanilide
About This Item
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1681845
Famiglia di API
triclocarban
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 40 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Clc1c(ccc(c1)NC(=O)Nc2cc(c(cc2)Cl)Cl)Cl
InChI
1S/C13H8Cl4N2O/c14-9-3-1-7(5-11(9)16)18-13(20)19-8-2-4-10(15)12(17)6-8/h1-6H,(H2,18,19,20)
ZDPIZPXVHVYTOK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)