PHR3048
Midodrine Related Compound A
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinonimo/i:
2-Amino-1-(2,5-dimethoxyphenyl)ethanol, Desglymidodrine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1443715
Famiglia di API
midodrine
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 100 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C10H15NO3.ClH/c1-13-7-3-4-10(14-2)8(5-7)9(12)6-11;/h3-5,9,12H,6,11H2,1-2H3;1H
VOWFSTQCEXIMLP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT SE 1
Organi bersaglio
Cardio-vascular system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)