PHR2939
Salbutamol Impurity K
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinonimo/i:
2-(tert-Butylamino)-1-[3-chloro-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)phenyl]ethanone, 2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-[3-chloro-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)phenyl]ethanone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical
InChI
1S/C13H18ClNO3/c1-13(2,3)15-6-11(17)8-4-9(7-16)12(18)10(14)5-8/h4-5,15-16,18H,6-7H2,1-3H3
XGPDAKVHCAQAPH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)