PHR2546
Oxaliplatin Related Compound F
Sinonimo/i:
[SP-4-2-(1R-trans)]-(1,2-Cyclohexanediamine-κN,κN′)diiodoplatinum
About This Item
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1481260
Descrizione
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Famiglia di API
oxaliplatin
Confezionamento
pkg of 50 mg
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C6H12N2.2HI.Pt/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;;/h5-8H,1-4H2;2*1H;/q-2;;;+4/p-2
KEZVWGKGXZSYRH-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)