P18608
4-Phenylazomaleinanil
97%
About This Item
Saggio
97%
Forma fisica
crystals or chunks
Punto di fusione
162-165 °C (lit.)
Solubilità
acetone: 25 mg/mL, clear, orange
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O=C1C=CC(=O)N1c2ccc(cc2)N=Nc3ccccc3
InChI
1S/C16H11N3O2/c20-15-10-11-16(21)19(15)14-8-6-13(7-9-14)18-17-12-4-2-1-3-5-12/h1-11H
DVNPYLMPVFDKGZ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)