O0240005
Oxolinic acid impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
8-Hydroxy-1,3-dioxolo[4,5-g]quinoline-7-carboxylic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
oxolinic acid
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
n1c2c(cc3c(c2)OCO3)c(c(c1)C(=O)O)O
InChI
1S/C11H7NO5/c13-10-5-1-8-9(17-4-16-8)2-7(5)12-3-6(10)11(14)15/h1-3H,4H2,(H,12,13)(H,14,15)
SNHCYVGJJIKKNG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)