Documenti fondamentali
NIST8366
EGFR and MET Gene Copy Number Standards for Cancer Measurements
NIST®SRM®
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Stato
solution
Confezionamento
vial of 6 × 100 μL
Produttore/marchio commerciale
NIST®
tecniche
qPCR: suitable
applicazioni
genomic analysis
Descrizione generale
Altre note
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)