Documenti fondamentali
NIST2613A
Carbon monoxide in air
NIST® SRM® 2613a, nominal 20 μmol/mol
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Confezionamento
pkg of cylinder
Produttore/marchio commerciale
NIST®
applicazioni
air monitoring
environmental
Formato
mixture
Descrizione generale
his Standard Reference Material (SRM) is a primary gas mixture for which the amount-of-substance fraction, expressed as concentration, may be related to secondary working standards. This SRM is intended for the calibration of instruments used for carbon monoxide determinations and for other applications. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 2613a_cert SRM 2613a _SDS
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Pittogrammi
Gas cylinder
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Press. Gas Liquefied gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)