NIST2270
Perdeuterated PAH-II solution in hexane/toluene
NIST® SRM® 2270
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 5 x 1.2 mL
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Formato
multi-component solution
Categorie correlate
Descrizione generale
SRM 2270_cert
SRM 2270_SDS
Caratteristiche e vantaggi
- NIST certified concentration values of six perdeuterated PAHs are reported based on the results obtained from the gravimetric preparation of the solution and the analytical results determined by using gas chromatography.
- Information Values for Perdeuterated PAHs are provided.
- Maintenance and expiration of SRM certification, instructions for handling, storage, and use are provided on NIST certificate.
Altre note
Naphthalene-d8 (C10H8), Acenaphthene-d10 (C12H10), Pyrene-d10 (C16H10), Benzo[a]pyrene-d12 (C20H12), Perylene-d12 (C20H12), Benzo[ghi]perylene-d12 (C22H12)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Naphthalene-d8 (C10H8), Acenaphthene-d10 (C12H10), Pyrene-d10 (C16H10), Benzo[a]pyrene-d12 (C20H12), Perylene-d12 (C20H12), Benzo[ghi]perylene-d12 (C22H12)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
78.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
26 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)