NIST1679C
Carbon monoxide in nitrogen
NIST® SRM® 1679c,nominal 100 μmol/mol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of cylinder
Produttore/marchio commerciale
NIST®
applicazioni
air monitoring
environmental
Formato
mixture
Descrizione generale
SRM 1679C_cert
SRM 1679C_SDS
Altre note
Carbon dioxide (CO)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Carbon dioxide (CO2), Water (H2O), Methane (CH4), Total Hydrocarbon, Nitrogen (N)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)