IRMM534C
Al alloy
IRMM®, certified reference material, 2.0% Sc, 1.0 mm wire
Sinonimo/i:
Aluminum alloy
About This Item
Grado
certified reference material
agenzia
IRMM®
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
Stringa SMILE
[Al]
InChI
1S/Al
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
For more information please see:
IRMM534C
IRMM534C
Note legali
IRMM is a registered trademark of European Commission
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)