GXARG1UM04X
MicroMist™ U-Series Nebulizer
0.4 mL/min & 0.5 x 1.6 x 700 mm Tube
About This Item
Codice UNSPSC:
41115710
Prodotti consigliati
Qualità
0.4 mL/min & 0.5 x 1.6 x 700 mm Tube
Produttore/marchio commerciale
(ARG-1-UM04X)
Compatibilità
Agilent/HP 7500
Agilent/HP 7700/7800/7900/8800
Descrizione generale
- Includes EL-1 EzyLok Connector Kit
- Suggested Gas Flow 1 L/min
- Suggested Sample Uptake 0.4 mL/min
Note legali
MicroMist is a trademark of Glass Expansion Pty Ltd
OpalMist is a trademark of Glass Expansion Pty Ltd
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)