G8778
Glicerolo
PCR Reagent
Sinonimo/i:
1,2,3-Propantriolo, Glicerina
About This Item
Grado
PCR Reagent
Densità del vapore
3.1 (vs air)
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 20 °C)
Temp. autoaccensione
698 °F
Confezionamento
vial of 1.5 mL
Indice di rifrazione
n20/D 1.474 (lit.)
P. eboll.
182 °C/20 mmHg (lit.)
Punto di fusione
20 °C (lit.)
Densità
1.25 g/mL (lit.)
Attività estranea
DNase, RNase, none detected
Stringa SMILE
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Sostituito da
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)