Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
grade
pharmaceutical primary standard
API family
furosemide
manufacturer/tradename
EDQM
mp
197 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
OC(C1=C(Cl)C=C(NCC2=CC=CO2)C(S(N)(=O)=O)=C1)=O
InChI
1S/C12H11ClN2O5S/c13-9-5-10(15-6-7-2-1-3-20-7)11(21(14,18)19)4-8(9)12(16)17/h1-5,15H,6H2,(H,16,17)(H2,14,18,19)
InChI key
UXOOVYKVEXGCSH-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Packaging
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename EDQM |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| mp 197 °C (dec.) (lit.) | mp 197 °C (dec.) (lit.) | mp 197 °C (dec.) (lit.) | mp 251-255 °C (lit.) |
| API family furosemide | API family furosemide | API family furosemide | API family metronidazole |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?