Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 ea | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 169,00 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
169,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartigrade
certified reference material
agency
ERM®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
general analytical
format
matrix material
General description
Certified for the mass fractions of As, Cd, Cu, Hg, Pb, Se and Zn
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here:
please visit the JRC webpage
please visit the JRC webpage
Other Notes
Matrix Group: Fruits and Vegetables
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ERM®, certified reference material | description Crude | description ≥95% | description ERM®, certified reference material |
| application(s) general analytical | application(s) - | application(s) - | application(s) environmental |
| format matrix material | format - | format - | format matrix material |
| grade certified reference material | grade - | grade - | grade certified reference material |
| manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename JRC |
| agency ERM® | agency - | agency - | agency ERM® |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?