Documenti fondamentali
ERMBF415F
Maize GMO Standard ERM-BF415
ERM®, certified reference material, 5% NK603, for the detection of GMO maize (NK603) with PCR
Sinonimo/i:
GMO Standard ERM-BF415, Maize NK603
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
agenzia
ERM®
Qualità
for the detection of GMO maize (NK603) with PCR
Composizione
genetically modified NK603 maize, 5%
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-8°C
Risultati analitici
For more information please see:
ERMBF415F
Note legali
ERM is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)