Documenti fondamentali
DLW456282
Sigma-Aldrich
Corning® Supersomes SupersomesEnzyme Cytosol Human NAT2 .5mL
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Applicazioni
Drug metabolism and ADME/Tox studies
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Supersomes is a trademark of Corning, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)