Documenti
D5021
Sigma-Aldrich
2,2′-Dihydroxy-1,1′-azonaphthalene-3,3′,6,6′-tetrasulfonic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H14N2O14S4
Numero CAS:
Peso molecolare:
634.59
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
Composizione
Dye content, ~75%
Stringa SMILE
Oc1c(cc2cc(ccc2c1N=Nc3c(O)c(cc4cc(ccc34)S(O)(=O)=O)S(O)(=O)=O)S(O)(=O)=O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C20H14N2O14S4/c23-19-15(39(31,32)33)7-9-5-11(37(25,26)27)1-3-13(9)17(19)21-22-18-14-4-2-12(38(28,29)30)6-10(14)8-16(20(18)24)40(34,35)36/h1-8,23-24H,(H,25,26,27)(H,28,29,30)(H,31,32,33)(H,34,35,36)
ZHACZGMWBSRPKU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)