BCR337
Dibenzo[b,d]furan
BCR®, certified reference material
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Produttore/marchio commerciale
JRC
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
c1ccc2c(c1)oc3ccccc23
InChI
1S/C12H8O/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8H
TXCDCPKCNAJMEE-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
BCR337
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
266.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
130 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti