BCR158
Benz[c]acridine
BCR®, certified reference material
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Produttore/marchio commerciale
JRC
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
c1ccc2nc3c(ccc4ccccc34)cc2c1
InChI
1S/C17H11N/c1-3-7-15-12(5-1)9-10-14-11-13-6-2-4-8-16(13)18-17(14)15/h1-11H
OAPPEBNXKAKQGS-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
BCR158
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti