B1157410
Buflomedil impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1-(4-Hydroxy-2,6-dimethoxyphenyl)-4-(1-pyrrolidinyl)-1-butanone
About This Item
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
buflomedil
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N2(CCCC2)CCCC(=O)c1c(cc(cc1OC)O)OC
InChI
1S/C16H23NO4/c1-20-14-10-12(18)11-15(21-2)16(14)13(19)6-5-9-17-7-3-4-8-17/h10-11,18H,3-9H2,1-2H3
BJXQAMLBAONSIX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)