Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 122,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H23NO5 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
381.85
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
218-520-3
MDL number:
eCl@ss:
25140904
122,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartigrade
analytical standard
Quality Segment
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
SMILES string
Cl.COc1cccc(OC)c1OCCNCC2COc3ccccc3O2
InChI
1S/C19H23NO5.ClH/c1-21-17-8-5-9-18(22-2)19(17)23-11-10-20-12-14-13-24-15-6-3-4-7-16(15)25-14;/h3-9,14,20H,10-13H2,1-2H3;1H
InChI key
KAHMEWANVDFFCQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
1 of 1
Questo articolo | |
|---|---|
| description analytical standard | description - |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - |
| format neat | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level - |
| grade analytical standard | grade - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?