A156
(±)-N-Allylnormetazocine hydrochloride
analytical standard
Sinonimo/i:
(2α,6α)-1,2,3,4,5,6-Hexahydro-6,11-dimethyl-3-(2-propenyl)-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol
About This Item
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Controllo stupefacenti
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
Stringa SMILE
Cl.[H]C1(C)C2Cc3ccc(O)cc3C1(C)CCN2CC=C
InChI
1S/C17H23NO.ClH/c1-4-8-18-9-7-17(3)12(2)16(18)10-13-5-6-14(19)11-15(13)17;/h4-6,11-12,16,19H,1,7-10H2,2-3H3;1H
ZTGMHFIGNYXMJV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)