Documenti fondamentali
96687
Supelco
Galvanizing Alloy
manufactured by MBH Analytical Ltd (41X GLV4)
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Materiali
disks
Grado
analytical standard
tecniche
XRF: suitable
diam. × alt.
50 mm × 20 mm , dimensions are approximate
Formato
matrix material
Risultati analitici
Values of analytes vary lot to lot.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)