Key Documents
96659
Supelco
1,3-Di-tert-butylbenzene
reference material
Sinonimo/i:
DBB
About This Item
Formula condensata:
C6H4[C(CH3)3]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
reference material
Saggio
≥98.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Indice di rifrazione
n20/D 1.488 (lit.)
P. eboll.
106-107 °C/18 mmHg (lit.)
Punto di fusione
10-11 °C (lit.)
Densità
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)c1cccc(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H22/c1-13(2,3)11-8-7-9-12(10-11)14(4,5)6/h7-10H,1-6H3
ILNDSSCEZZFNGE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
183.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
84 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)