94896
1-Bis(4-fluorophenyl)methyl piperazine
purum, ≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
1-(4,4′-Difluorobenzhydryl)piperazine
About This Item
Grado
purum
Saggio
≥97.0% (GC)
Punto di fusione
88-92 °C (lit.)
88-92 °C
Stringa SMILE
Fc1ccc(cc1)C(N2CCNCC2)c3ccc(F)cc3
InChI
1S/C17H18F2N2/c18-15-5-1-13(2-6-15)17(21-11-9-20-10-12-21)14-3-7-16(19)8-4-14/h1-8,17,20H,9-12H2
TTXIFFYPVGWLSE-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)