93998
Sorbitol Disks
suitable for microbiology, Sterile filter paper discs impregnated with sorbitol
Sinonimo/i:
Carbohydrate discs
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Sterilità
sterile
Nome Commerciale
BioChemika
Forma fisica
disc
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Confezionamento
pkg of 10 × 25 discs
tecniche
microbe id | utilization test: suitable
applicazioni
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Citrobacter spp.
Enterobacter spp.
Escherichia coli
Klebsiella spp.
Salmonella spp.
Serratia spp.
Shigella spp.
bacteria
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Salmonella, with 2,300+ serotypes, causes half of food-borne illnesses, often from dairy, poultry, and eggs.