93667
Heptakis-(2,3,6-tri-O-benzoyl)-β-cyclodextrin
suitable for GC
Sinonimo/i:
2,3,6-Tri-O-benzoyl-β-cyclodextrin
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C189H154O56
Numero CAS:
Peso molecolare:
3321.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161700
Saggio
≥98.0% (TLC)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Altre note
Chiral solvating agent for 1H-NMR spectroscopy
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
B.G.Uccello et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2009-2009 (1998)