Documenti
92784
Sigma-Aldrich
1-(Trimethylsilyl)-1-pentyne
purum, ≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
1-Pentyn-1-yltrimethylsilane
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2C≡CSi(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.30
Beilstein:
1744218
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Grado
purum
Saggio
≥98.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.425 (lit.)
n20/D 1.427
P. eboll.
135 °C (lit.)
Densità
0.765 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCC#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H16Si/c1-5-6-7-8-9(2,3)4/h5-6H2,1-4H3
CABCDUQQPBAHEE-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Versatile derivative of 1-pentyne; SnCl4 and ZnCl2 catalyzed coupling with acetals; Reaction with allyl-zinc compounds to cyclopentenes
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
M. Hayashi et al.
Chemistry Letters (Jpn), 1975-1975 (1987)
J. van der Louw et al.
Tetrahedron Letters, 28, 2889-2889 (1987)