Documenti fondamentali
92775
Sigma-Aldrich
Trimethylsilyl 3-(trimethylsilyl)propynoate
purum, ≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
3-(Trimethylsilyl)propynoic acid trimethylsilyl ester, Trimethylsilyl (trimethylsilyl)acetylenecarboxylate
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3SiC≡CCO2Si(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Grado
purum
Saggio
≥97.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.44 (lit.)
P. ebollizione
64-65 °C/1.5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
~25 °C
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)OC(=O)C#C[Si](C)(C)C
Altre note
Esters of trimethylsilyl-propinoic acid are useful reagents for [2+2+2]-cycloadditions and similar reactions
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
K.C. Nicolaou et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 421-421 (1985)
K.P.C. Vollhardt
Angewandte Chemie (International Edition in English), 96, 525-525 (1984)