Documenti fondamentali
92075
Sigma-Aldrich
1,3,5-Triisopropylbenzene
purum, ≥95.0% (GC)
About This Item
Formula condensata:
C6H3[CH(CH3)2]3
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.35
Beilstein:
1862750
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Grado
purum
Saggio
≥95.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.488 (lit.)
n20/D 1.488
P. ebollizione
232-236 °C (lit.)
Densità
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)c1cc(cc(c1)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C15H24/c1-10(2)13-7-14(11(3)4)9-15(8-13)12(5)6/h7-12H,1-6H3
VUMCUSHVMYIRMB-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Selvedin Telalović et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 17(7), 2077-2088 (2011-01-25)
Bimetallic three-dimensional amorphous mesoporous materials, Al-Zr-TUD-1 materials, were synthesised by using a surfactant-free, one-pot procedure employing triethanolamine (TEA) as a complexing reagent. The amount of aluminium and zirconium was varied in order to study the effect of these metals on