Documenti fondamentali
91875
Sigma-Aldrich
Trichloro(3,3,3-trifluoropropyl)silane
purum, ≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
3,3,3-Trifluoropropyl-trichlorosilane
About This Item
Formula condensata:
CF3CH2CH2SiCl3
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.50
Beilstein:
1748876
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
Grado
purum
Saggio
≥97.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.386 (lit.)
P. ebollizione
114 °C (lit.)
Densità
1.419 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)(F)CC[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C3H4Cl3F3Si/c4-10(5,6)2-1-3(7,8)9/h1-2H2
WEUBQNJHVBMUMD-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)