90544
Micro particles based on polymethacrylate
analytical standard, size: 80 μm
Sinonimo/i:
2-Propenoic acid,2-methyl homopolymer, 2-methyl-2-propenoic acid homopolymer, Microparticles based on PMAA, Microparticles based on poly(methacrylic acid), Polymethacrylate
About This Item
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Forma fisica
particles
suspension
Concentrazione
10% (solids)
Dimensione particelle
80 μm std dev <3 μm, coeff var <2%
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?