89902
p-Toluic acid
purum, ≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
4-Methylbenzoic acid
About This Item
Grado
purum
Saggio
≥98.0% (GC)
P. ebollizione
274-275 °C (lit.)
Punto di fusione
177-180 °C (lit.)
177-182 °C
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C8H8O2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
LPNBBFKOUUSUDB-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
357.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
181 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)