Documenti fondamentali
89547
Millipore
TKT Agar
suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Streptococcus agalactiae selective agar
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Composizione
aesculin, 1 g/L
agar, 13 g/L
crystal violet, 0.0013 g/L
meat extract, 5 g/L
meat peptone, 10 g/L
sodium chloride, 5 g/L
thallium sulfate, 0.333 g/L
pH finale
7.4±0.2 (37 °C)
applicazioni
microbiology
Applicazioni
For the isolation of Streptococcus agalactiae, the most frequent cause of bovine mastitis.
Altre note
Determination of S. agalactiae by means of serological methods and CAMP-test
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
M.R. Villanueva et al.
J. Am. Vet. Assoc., 198, 1398-1398 (1991)
J. Remmers
Archiv Fur Lebensmittelhygiene, 26, 104-104 (1975)