Documenti fondamentali
89531
Sigma-Aldrich
Titanium(IV) oxychloride - hydrochloric acid solution
~15% Ti basis, 38-42% HCl basis
About This Item
Formula condensata:
TiOCl2 · (HCl)x
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.77 (free base basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Composizione
HCl, 38-42%
Ti, ~15%
Densità
1.58 g/mL at 20 °C
Stringa SMILE
Cl.Cl[Ti](Cl)=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)