Documenti fondamentali
89259
Supelco
8-Mercaptomenthone
analytical standard, mixture of isomers
Sinonimo/i:
2-(1-Mercapto-1-methylethyl)-5-methylcyclohexanone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H18OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.31
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
Grado
analytical standard
Saggio
≥98.0% (mixture of isomers, GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤0.5% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.492-1.498
n20/D 1.495 (lit.)
P. ebollizione
56 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densità
1 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
CC1CCC(C(=O)C1)C(C)(C)S
InChI
1S/C10H18OS/c1-7-4-5-8(9(11)6-7)10(2,3)12/h7-8,12H,4-6H2,1-3H3
RVOKNSFEAOYULQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
226.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
108 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)