Documenti fondamentali
89003
Supelco
Diquat metabolite Dipyridone
reference material
Sinonimo/i:
6,7-Dihydrodipyrido[1,2-a:2′,1′-c]pyrazine-4,9-dione, 9,10-Dihydro-8a,10a-diazaphenanthrene-1,8-dione, Diquat dipyridone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H10N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
reference material
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)