Documenti
88122
Sigma-Aldrich
Tetrapropylammonium perchlorate
≥98.0% (T)
Sinonimo/i:
N,N,N-Tripropyl-1-propanaminium perchlorate
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH2CH2)4N(ClO4)
Numero CAS:
Peso molecolare:
285.81
Beilstein:
3639544
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (T)
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Punto di fusione
238-242 °C
Stringa SMILE
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCC[N+](CCC)(CCC)CCC
Applicazioni
Investigations of:
  • The liquid junction potential between different solvents
  • The effect of cathode potential on electrochemical polymerization mechanism and physiochemical properties of styrene-Me methacrylate copolymers
Used in electrochemical:
  • Oxidation kinetics of ferrocene at platinum in MeCN containing tetraalkylammonium perchlorate using chronoamperometry or voltammetry
  • Reduction of methylbenzyl chloride on mercury
  • Impedance spectroscopy
Pittogrammi
Flame over circleExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)