87709
Tetramethylammonium bromide
for electrochemical analysis, ≥99.0%
About This Item
Saggio
≥99.0% (AT)
≥99.0%
Stato
crystals
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
Stringa SMILE
[Br-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.BrH/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H/q+1;/p-1
DDFYFBUWEBINLX-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)