Documenti
87390
Sigma-Aldrich
2(3)-(Tetrahydrofurfuryloxy)tetrahydropyran
technical, ≥90% (GC)
Sinonimo/i:
‘T-Solvent’
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H18O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.25
Beilstein:
109779
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Grado
technical
Saggio
≥90% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.461 (lit.)
n20/D 1.465
P. eboll.
235-238 °C
Densità
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1CCC(OC1)OCC2CCCO2.C3COCC(C3)OCC4CCCO4
InChI
1S/2C10H18O3/c1-3-9(7-11-5-1)13-8-10-4-2-6-12-10;1-2-6-12-10(5-1)13-8-9-4-3-7-11-9/h2*9-10H,1-8H2
OMNURHQDSBSXKB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
solvent for LiAH4-reduction
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)