Documenti fondamentali
87253
Sigma-Aldrich
Tetraethylphosphonium hexafluorophosphate
≥98.0% (gravimetric)
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH2)4P(PF6)
Numero CAS:
Peso molecolare:
292.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
Saggio
≥98.0% (gravimetric)
Stringa SMILE
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CC[P+](CC)(CC)CC
Altre note
Novel organic electrolyte with high conductivity in high energy density electric double-layer capacitors (EDLC)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
T. Morimoto et al.
Proc. Electrochem. Soc., 93/23, 49-49 (1993)