Documenti
87180
Sigma-Aldrich
5-(Tetradecanoylamino)fluorescein
for fluorescence, ≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-Tetradecanoyl-fluoresceinamine isomerI
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C34H39NO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
557.68
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Grado
for fluorescence
Saggio
≥95% (HPLC)
Punto di fusione
185-190 °C (dec.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCC(=O)Nc1ccc(c(c1)C(O)=O)C2=C3C=CC(=O)C=C3Oc4cc(O)ccc24
Altre note
Fluorescent enhancer in chemiluminescent determination of serum alkaline phosphatase
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
S. Girotti et al.
Analytical Letters, 27, 323-323 (1994)