Documenti fondamentali
87120
Sigma-Aldrich
Tetracyanoethylene
purum, ≥97.0% (N)
Sinonimo/i:
Ethylenetetracarbonitrile, NSC 24833, Percyanoethylene, TCNE
About This Item
Formula condensata:
(NC)2C=C(CN)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.09
Beilstein:
1679885
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Grado
purum
Saggio
≥97.0% (N)
Punto di fusione
197-199 °C (lit.)
197-200 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N#CC(C#N)=C(C#N)C#N
InChI
1S/C6N4/c7-1-5(2-8)6(3-9)4-10
NLDYACGHTUPAQU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Used for postfunctional addition to polyphenylacetylene derivatives to change the oxygen permeability
Reactant for:
  • Regioselective [2+2] cycloaddition reaction for production of BODIPY dyes and TCBD derivatives
  • Thermal addition reaction with alkynes
  • One-pot reactions with nucleophilic reagents forming aromatic cyanovinyl compounds
  • Synthesis of cobalt tetracyanoethylene films
  • Biotransformation by Botrytis cinerea
Altre note
Powerful dienophile for cycloaddition reactions, reviews
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis, 749-749 (1987)
A.J. Fatiadi
Synthesis, 249-249 (1986)