Documenti fondamentali
85515
Millipore
Sorbic acid Agar (Base)
suitable for microbiology
About This Item
Codice UNSPSC:
41106200
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
agar, 16 g/L
casein peptone, 10 g/L
D(+)-glucose, 20 g/L
magnesium sulfate heptahydrate, 0.2 g/L
manganous sulfate, 0.05 g/L
meat extract, 10 g/L
sodium acetate, 5 g/L
sodium citrate, 3 g/L
yeast extract, 5 g/L
pH finale
5.0±0.2 (25 °C)
applicazioni
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
Compatibilità
selective by low pH for Lactobacillus spp.
Applicazioni
For the isolation and differentiation of lactobacilli from food, faeces etc. according to Reuter.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
G. Reuter
Fleischwirtsch., 954-954 (1970)
G. Reuter
Archiv Fur Lebensmittelhygiene, 19, 53-53 (1968)